missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glycerol 3-Phosphoethanolamine Sodium Salt (>90%), TRC

Artikelnummer. 30240931
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30240931 10 mg 10 Milligramm
30240883 1 mg 1 Milligramm
30240815 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30240931 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG60159610MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

Summenformel C5 H13 N Na O6 P
Molekulargewicht (g/mol) 237.123
Synonym Sodium 2-Aminoethyl (2,3-dihydroxypropyl) Phosphate
IUPAC-Name [2-aminoethoxy(2,3-dihydroxypropoxy)phosphoryl]oxysodium
SMILES NCCOP(=O)(O[Na])OCC(O)CO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Glycerol 3-Phosphoethanolamine Sodium Salt
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H14NO6P.Na/c6-1-2-11-13(9,10)12-4-5(8)3-7;/h5,7-8H,1-4,6H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
Formelmasse 237.038
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.