Learn More
Glycerin, max. 99 %, Reagenzqualität für Molekularbiologie MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glycerin |
| CAS | 56-81-5 |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 1.2613g/cm3 at 20°C |
| Summenformel | C3H8O3 |
| MDL-Nummer | MFCD00004722 |
| Menge | 100 mL |
| Synonym | glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn |
| InChI-Schlüssel | PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OCC(O)CO |
| Mehr anzeigen |