Learn More
Glycerin, für Elektrophorese, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10497440 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10497440 100 mL 100 Milliliter
10407450 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10497440 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. G/P450/05
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Schmelzpunkt 18°C
pH 5
Siedepunkt 290°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 100 mL
Dampfdichte 3.17
Formelmasse 92.09g/mol
Dampfdruck 0.003mbar 50
Physikalische Form Besonders viskose Flüssigkeit