missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hochreines Glycerin MP Biomedicals

Artikelnummer. 11411112 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11411112 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11411112 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219520490

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Glycerin
Namenshinweis Highly purified
CAS 56-81-5
Dichte 3.17 (air = 1)
Summenformel C3H8O3
MDL-Nummer MFCD00004722
Menge 500 mL
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC(O)CO
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Formelmasse 92.09
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.