Learn More
Glycerin, molekularbiologische Qualität
Catalog Number p-7076561
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
56-81-5
C3H8O3
92.09
MFCD00004722
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
753
CHEBI:17754
Propan-1,2,3-Triol
OCC(O)CO
56-81-5
C3H8O3
92.09
MFCD00004722
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
753
CHEBI:17754
Propan-1,2,3-Triol
OCC(O)CO
Eignet sich als Frostschutzmittel. Glycerin wird bei Lagerung und Aufkonzentratieren von Enzymen verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Probenvorbereitung und Gelbildung für die Elektrophorese mit Polyacrylamidgelen. Es wird auch zur Unterstützung beim Gießen von Gradientengelen, als Proteinstabilisator und bei der Lagerung von Pufferkomponenten verwendet.
Useful as a cryoprotectant.Glycerol is evolved in the storage and concentration of enzymes. It plays a vital role in sample preparation and gel formation for polyacrylamide gel electrophoresis. It is also used to aid in casting gradient gels, protein stabilizer and storage buffer component. Further, it is used as a solvent, emollient, pharmaceutical agent and sweetening agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Glycerol
Schmelzpunkt 18°C
Dichte 1.26
Siedepunkt 182°C (20 mmHg)
Flammpunkt 160°C (320°F)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brechungsindex 1.474
Menge 500 mL
Beilstein 635685
Empfindlichkeit Hygroscopic
Relative Dichte 1.26
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and alcohol. Partially miscible with ether and ethyl acetate. Immiscible with chloroform.
Formelmasse 92.09
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Flüssig