Learn More
Glycerol Monoleate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glyceryl Monooleate |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/2C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-20(18-22)19-23/h2*9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b2*10-9- |
| Formelmasse | 356.29 |