Learn More
Glycerinlösung, Honeywell
Catalog Number p-7073723
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
25 l
70 kg
56-81-5
C3H8O3
92.09
MFCD00004722
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
753
CHEBI:17754
Propan-1,2,3-triol
OCC(O)CO
56-81-5
C3H8O3
92.09
MFCD00004722
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
753
CHEBI:17754
Propan-1,2,3-triol
OCC(O)CO
Chemischer Name oder Material Glycerinlösung
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur. BP
Dichte 1.252 g/ml bei 25 °C
Flammpunkt 160 °C (320 °F)
Glührückstand ≤0.01 % (als SO4)
Strukturformel HOCH2CH(OH)CH2OH · aq
Menge 1 l
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 635685
Formelmasse 92.09 g/mol (wasserfreie Basis)
Reinheit (%) 84 bis 88 %
Güte puriss.