Learn More
Glycerol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glycerin |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 250 mL |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2 |
| Formelmasse | 92.0473 |
| Reinheit (%) | >95% |