Learn More
Glyceryl-d5 Trioctadecanoat, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tristearin-D5 (glyceryl-D5) |
| CAS | 55256-03-6 |
| Summenformel | C57 D5 H105 O6 |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Octadecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl-1,1,2,3,3-d5 ester (9 CI), Octadecanoic acid 1,2,3-propanetriyl-1,1,2,3,3-d5 ester, Glyceryl-d5 Trioctadecanoate, Glycerol-d5 trioctadecanoate, Glyceryl-d5 tristearate, Trioctadecanoin-d5, Tristearin-d5, Tristearin-D5 (glyceryl-D5) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C57H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h54H,4-53H2,1-3H3/i52D2,53D2,54 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)C([2 H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)C([2 H])([2 H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-Name | [1,1,2,3,3-Pentadeuterio-2,3-di(Octadecanoyloxy)Propyl]Octadecanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 896.5105 |
| Formelmasse | 895.8616 g/mol |
| Mehr anzeigen |