Learn More
Glyceryliodid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-iodopropane-1,2-diol |
| CAS | 554-10-9 |
| Summenformel | C3 H7 I O2 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H7IO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2 |
| SMILES | OCC(O)CI |
| IUPAC-Name | 3-Iodpropan-1,2-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 201.991 |
| Formelmasse | 201.949 |