Learn More
Glycerylmonooleat, 36,9 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17821421 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17821421 50 mg 50 Milligramm
17841421 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17821421 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210488850
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 111-03-5
Summenformel C21H40O4
Molekulargewicht (g/mol) 356.547
InChI-Schlüssel RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
Synonym monoolein, glyceryl monooleate, 2,3-dihydroxypropyl oleate, 1-monoolein, 1-oleoylglycerol, 1-oleoyl-rac-glycerol, glyceryl oleate, 1-glyceryl oleate, 1-monooleoylglycerol, glycerol 1-monooleate
PubChem CID 5283468
ChEBI CHEBI:75342
IUPAC-Name 2,3-Dihydroxypropyl (Z)-Octadec-9-Enoat
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyceryl monooleate
Prozentgehaltsbereich 37%
Menge 50 mg
Formelmasse 356.5
Physikalische Form Flüssigkeit