Learn More
Glycerylmonooleat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17831421 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17831421 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17831421 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210488880
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Setzt bei Hydrolyse Glycerin und Ölsäure frei. Glycerylmonooleat, MP Biomedicals, ist ein in Flüssigkristalluntersuchungen verwendetes Tensid. Die Forschung zeigt, dass in Gegenwart von Monoolein (1-Oleoyl-rac-Glycerin), die Penetration des Wirkstoffs
Monoolein (1-Oleoyl-Rac-Glycerin) dient zur Entwicklung monoolein-basierter Flüssigdispersionen mit Nanopartikeln als mögliche Trägersubstanz für die Medikamentenverabreichung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-03-5
Summenformel C21H40O4
Molekulargewicht (g/mol) 356.547
InChI-Schlüssel RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
Synonym monoolein, glyceryl monooleate, 2,3-dihydroxypropyl oleate, 1-monoolein, 1-oleoylglycerol, 1-oleoyl-rac-glycerol, glyceryl oleate, 1-glyceryl oleate, 1-monooleoylglycerol, glycerol 1-monooleate
PubChem CID 5283468
ChEBI CHEBI:75342
IUPAC-Name 2,3-Dihydroxypropyl (Z)-Octadec-9-Enoat
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(CO)O
Spezifikation
Schmelzpunkt 35°C (literature)
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform (50mg/mL). Also soluble in hexane.
Formelmasse 356.55
Physikalische Form Flüssigkeit