Learn More
Glyceryltriheptadecanoat, TRC
Artikelnummer. 30408381
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30408381 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30408381 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG601565250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyceryl Triheptadecanoate
CAS 2438-40-6
Summenformel C54H104O6
Menge 250 mg
Synonym Heptadecanoic Acid 1,2,3-Propanetriyl Ester, Tri-heptadecanoin, Intarvin, Glycerol Triheptadecanoate, Glyceryl Margarate, Heptadecanoic Acid Triglyceride, Palmitic Acid Triglyderide, Triglyceride HdHdHd, Triheptadecanoin, Trimargarin, Trimargarine, Trimargaroylglycerol
InChI-Formel InChI=1S/C54H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-52(55)58-49-51(60-54(57)48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h51H,4-50H2,1-3H3
SMILES O=C(CCCCCCCCCCCCCCCC)OC(COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
IUPAC-Name 2,3-Di(heptadecanoyloxy)propylheptadecanoat
Molekulargewicht (g/mol) 849.4
Formelmasse 848.7833