Learn More
Glycidol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glycidol |
Schmelzpunkt | -54.0°C |
Farbe | Beige-gelb bis weiß |
Dichte | 1.1100g/mL |
Siedepunkt | 160.0°C to 161.0°C |
Flammpunkt | 71°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.4300 to 1.4340 |
Menge | 100 mL |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Glycidol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.