Learn More
Glycidyl-2-methylphenylether, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308255
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11308255 25 g 25 Gramm
11318255 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308255 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10136.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2210-79-9 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2210-79-9
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.204
MDL-Nummer MFCD00037847
InChI-Schlüssel KFUSXMDYOPXKKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methylphenoxy methyl oxirane, o-cresyl glycidyl ether, glycidyl 2-methylphenyl ether, o-cresol glycidyl ether, glycidyl o-tolyl ether, araldite dy 023, o-kresol-glycidaether, 2-o-tolyloxy methyl oxirane, 1,2-epoxy-3-2-methylphenoxy propane, 1-2-methylphenoxy-2,3-epoxypropane
PubChem CID 16640
IUPAC-Name 2-[(2-Methylphenoxy)Methyl]Oxiran
SMILES CC1=CC=CC=C1OCC2CO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycidyl 2-methylphenyl ether
Dichte 1.079
Siedepunkt 119°C to 120°C (6 mmHg)
Flammpunkt 120°C (248°F)
Brechungsindex 1.529
Menge 25 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 4585
Formelmasse 164.21
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch