Learn More
Glycidyl-2-methylphenylether, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045284
19.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2210-79-9
C10H12O2
164.204
MFCD00037847
KFUSXMDYOPXKKT-UHFFFAOYSA-N
2-2-methylphenoxy methyl oxirane, o-cresyl glycidyl ether, glycidyl 2-methylphenyl ether, o-cresol glycidyl ether, glycidyl o-tolyl ether, araldite dy 023, o-kresol-glycidaether, 2-o-tolyloxy methyl oxirane, 1,2-epoxy-3-2-methylphenoxy propane, 1-2-methylphenoxy-2,3-epoxypropane
16640
2-[(2-Methylphenoxy)Methyl]Oxiran
CC1=CC=CC=C1OCC2CO2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2210-79-9
C10H12O2
164.204
MFCD00037847
KFUSXMDYOPXKKT-UHFFFAOYSA-N
2-2-methylphenoxy methyl oxirane, o-cresyl glycidyl ether, glycidyl 2-methylphenyl ether, o-cresol glycidyl ether, glycidyl o-tolyl ether, araldite dy 023, o-kresol-glycidaether, 2-o-tolyloxy methyl oxirane, 1,2-epoxy-3-2-methylphenoxy propane, 1-2-methylphenoxy-2,3-epoxypropane
16640
2-[(2-Methylphenoxy)Methyl]Oxiran
CC1=CC=CC=C1OCC2CO2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Glycidyl 2-methylphenyl ether
Dichte 1.079
Siedepunkt 119°C to 120°C (6 mmHg)
Flammpunkt 120°C (248°F)
Brechungsindex 1.529
Menge 25 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 4585
Formelmasse 164.21
Reinheit (%) 85%
Güte Eigenschaften