Learn More
Glycidyl-(S)-(+)-3-Nitrobenzolsulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Glycidyl (S)-(+)-3-nitrobenzenesulfonate is used in the synthesis of enantiopure bisoprolol by reacting with phenols using cesium fluoride as catalyst. It is also involved in the preparation of orally active HIV-1 protease inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glycidyl (S)-(+)-3-Nitrobenzolsulfonat wird bei der Synthese von enantiomerenreinem Bisoprolol durch Reaktion mit Phenolen unter Verwendung von Caesiumfluorid als Katalysator verwendet. Es ist auch an der Herstellung des oral aktiven HIV-1Protease-Inhibitors beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methylenchlorid und Tetrahydrofuran. Unlöslich in Hexan.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Glycidyl (S)-(+)-3-Nitrobenzolsulfonat wird bei der Synthese von enantiomerenreinem Bisoprolol durch Reaktion mit Phenolen unter Verwendung von Caesiumfluorid als Katalysator verwendet. Es ist auch an der Herstellung des oral aktiven HIV-1Protease-Inhibitors beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methylenchlorid und Tetrahydrofuran. Unlöslich in Hexan.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glycidyl (S)-(+)-3-nitrobenzenesulfonate |
Schmelzpunkt | 63°C to 66°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 4704457 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,methylene chloride and tetrahydrofuran. Insoluble in hexane. |
Formelmasse | 259.23 |
Reinheit (%) | 98% |