missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glycidyl-(S)-(+)-3-Nitrobenzolsulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 15431419
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
115314-14-2
C9H9NO6S
259.23
MFCD00064582
AIHIHVZYAAMDPM-QMMMGPOBSA-N
s-+-glycidyl nosylate, s-glycidyl nosylate, s-glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, s-oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulfonate, s-+-glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, ccris 6394, 2s-+-glycidyl-3-nitrobenzenesulfonate, oxiranylmethyl s-3-nitrobenzenesulfonate, 2s-oxiran-2-yl methyl 3-nitrobenzenesulfonate
146490
[(2S)-oxiran-2-yl]methyl-3-nitrobenzolsulfonat
[O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)S(=O)(=O)OC[C@@H]1CO1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
115314-14-2
C9H9NO6S
259.23
MFCD00064582
AIHIHVZYAAMDPM-QMMMGPOBSA-N
s-+-glycidyl nosylate, s-glycidyl nosylate, s-glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, s-oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulfonate, s-+-glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, ccris 6394, 2s-+-glycidyl-3-nitrobenzenesulfonate, oxiranylmethyl s-3-nitrobenzenesulfonate, 2s-oxiran-2-yl methyl 3-nitrobenzenesulfonate
146490
[(2S)-oxiran-2-yl]methyl-3-nitrobenzolsulfonat
[O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)S(=O)(=O)OC[C@@H]1CO1

Glycidyl (S)-(+)-3-nitrobenzenesulfonate is used in the synthesis of enantiopure bisoprolol by reacting with phenols using cesium fluoride as catalyst. It is also involved in the preparation of orally active HIV-1 protease inhibitor.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Glycidyl (S)-(+)-3-Nitrobenzolsulfonat wird bei der Synthese von enantiomerenreinem Bisoprolol durch Reaktion mit Phenolen unter Verwendung von Caesiumfluorid als Katalysator verwendet. Es ist auch an der Herstellung des oral aktiven HIV-1Protease-Inhibitors beteiligt.

Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methylenchlorid und Tetrahydrofuran. Unlöslich in Hexan.

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Glycidyl (S)-(+)-3-nitrobenzenesulfonate
Schmelzpunkt 63°C to 66°C
Menge 1 g
Beilstein 4704457
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,methylene chloride and tetrahydrofuran. Insoluble in hexane.
Formelmasse 259.23
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'