Learn More
Glycine, Merck Millipore
Guaranteed Reagent (GR) for analysis
Marke:  Merck Millipore 1042010250
Weitere Details : CAS : 56-40-6 Netto-Gewicht : 0.25000kg
Menge 250 g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10001060
Menge Preis
1 48.52 € / 250 Gramm
10 42.36 € / 250 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 20-08-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Inhibitorischer Neurotransmitter im Rückenmark, allosterischer Regler von NMDA-Rezeptoren.
  • Analysehinweis:
    • Assay (Perchlorsäure-Titration): ≥ 99,7 %
    • Identität (IR-Spektrum): Test bestanden
    • pH (50 g/l CO2-freies Wasser): 5,9 bis 6,3
    • Chlorid (Cl): ≤ 0,003 %
    • SO4 (Sulfat): ≤ 0,0025 %
    • Schwermetalle (z. B. Pb): ≤ 0,001 %
    • Cu (Kupfer): ≤ 0,0001 %
    • FE (Eisen): ≤ 0,0001 %
    • Pb (Blei): ≤ 0,0001 %
    • NH4 (Ammonium): ≤ 0,02 %
    • Fremde Aminosäuren: ≤ 0,1 %
    • Andere Ninhydrin-positive Substanzen: ≤ 0,1 %
    • In Wasser unlöslicher Substanz: ≤ 0,003 %
    • Sulfatasche (600 °C): ≤ 0,05 %
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
≥99.7% (perchloric acid titration)
7930 mg/kg LD50, oral (Rat)
1 S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
NH2CH2COOH
75.07
Fest
250 g/L
56-40-6
1.161 g/cm3 (at 20°C)
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
MFCD00008131
5.9-6.4 (20°C, 50 g/L in H2O)
NCC(O)=O
Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Gly, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
Spezifikation
56-40-6
C2H5NO2
MFCD00008131
1 S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
NCC(O)=O
75.07
250 g/L
5.9-6.4 (20°C, 50 g/L in H2O)
7930 mg/kg LD50, oral (Rat)
≥99.7% (perchloric acid titration)
NH2CH2COOH
Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Gly, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
2-Aminoessigsäure
Fest
1.161 g/cm3 (at 20°C)
250 g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate