Learn More
Glycin, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3598382
37.89 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21648" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
56-40-6
C2H5NO2
75.07
MFCD00008131
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
750
CHEBI:15428
2-aminoacetic acid
NCC(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
56-40-6
C2H5NO2
75.07
MFCD00008131
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
750
CHEBI:15428
2-aminoacetic acid
NCC(O)=O
Glycin (CAS-Nr. 56-40-6) ist eine gereinigte Formulierung der Aminosäure Glycin (Aminoessigsäure), die bei der Synthese mehrerer Verbindungen, einschließlich Kreatinin, Purin und Porphyrin, verwendet wird.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
  • Glycin ist eine essentielle Säure, die sich zur Synthese von Kreatin, Purinen und Porphyrinen verwenden lässt.
  • Wasserlöslich; Hat ∼5,5 bis 6,5 pH-Wert in der Lösung
  • Glycin ist ein hemmender Neurotransmitter, der die Aktivität von NMDA-Rezeptoren reguliert und die neurale Aktivität beeinflusst.
Anwendungen
  • Glycin kann auch zur Aufrechterhaltung des osmotischen Drucks oder als Bestandteil anderer ionenabhängiger molekularbiologischer Puffer verwendet werden.
  • Glycin kommt in der Molekularbiologie als Pufferkomponente für die Gelelektrophorese zum Einsatz. Die Fähigkeit von Glycin, bei höherem pH-Wert eine negative Ladung anzunehmen, macht es ideal für die Trennung von Proteinen in der Stapelschicht.
  • Für Anwendungen in der Biochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Glycine
Schmelzpunkt 233°C
Arsen (As) 3ppm max.
pH 5.5 to 6.5 (5% Aqueous Solution)
Farbe Farblos bis hellgelb
Schwermetalle (als Pb) 20ppm max.
Prozentgehaltsbereich 0.98
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel H2NCH2CO2H
Beilstein 04, 333
Fieser 1412
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (105°C, 2 hrs)
Merck Index 15, 4526
Verpackung Kunststoffflasche
Glührückstand 0.1% max.
Formelmasse 75.07
Reinheit (%) ≥97.5% (Total Base)
Güte Extrarein
Dichte 1.5950g/mL
Menge 250 g
Physikalische Form Flüssig