Learn More
Glycin-Benzyl-Ester-p-Toluolsulfonatsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15422416
96.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1738-76-7
C16H19NO5S
337.39
MFCD00035425
WJKJXKRHMUXQSL-UHFFFAOYSA-N
h-gly-obzl.tosoh, glycine benzyl ester p-toluenesulfonate, glycine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, benzyl glycinate p-toluenesulfonate, o-benzylglycine toluene-p-sulphonate, h-gly-obzl p-tosylate, gly-obzl.tsoh, aminoacetic acid benzyl ester toluene-4-sulfonic acid salt, glycine benzyl ester p-tosylate, glycine benzyl ester 4-toluenesulfonate
6451311
Benzyl-2-aminoacetat;4-methylbenzolsulfonsäure
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CN
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1738-76-7
C16H19NO5S
337.39
MFCD00035425
WJKJXKRHMUXQSL-UHFFFAOYSA-N
h-gly-obzl.tosoh, glycine benzyl ester p-toluenesulfonate, glycine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, benzyl glycinate p-toluenesulfonate, o-benzylglycine toluene-p-sulphonate, h-gly-obzl p-tosylate, gly-obzl.tsoh, aminoacetic acid benzyl ester toluene-4-sulfonic acid salt, glycine benzyl ester p-tosylate, glycine benzyl ester 4-toluenesulfonate
6451311
Benzyl-2-aminoacetat;4-methylbenzolsulfonsäure
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CN
Glycine benzyl ester p-toluenesulfonate salt is a potent crosslinking inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glycin-Benzylester p-Toluensulfonatsalz ist ein potenter Vernetzungshemmer.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. (0.1 g/ml)
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Glycine benzyl ester p-toluenesulfonate salt
Schmelzpunkt 132°C to 134°C
Strukturformel NH2CH2COOCH2C6H5·CH3C6H4SO3H
Menge 25 g
Beilstein 3600116
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. (0.1g/mL)
Formelmasse 337.39
Reinheit (%) 99%