Learn More
Glycin, kristallin, MP Biomedicals
Click to view available options
Menge:
5 kg
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glyzin |
Formelmasse | 75.07 |
Dichte | 1.16 g/ml |
Menge | 5 kg |
Physikalische Form | kristallin |