Learn More
Glycin, Elektrophoresequalität, MP Biomedicals
Catalog Number p-26286
137.73 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
56-40-6
C2H5NO2
75.07
MFCD00008131
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Glyzin, Aminoessigsäure, Glykocoll, Aminoethansäure, Glykosthen, Hampshire Glycin, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
750
CHEBI:15428
2-Aminoessigsäure
NCC(O)=O
56-40-6
C2H5NO2
75.07
MFCD00008131
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Glyzin, Aminoessigsäure, Glykocoll, Aminoethansäure, Glykosthen, Hampshire Glycin, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
750
CHEBI:15428
2-Aminoessigsäure
NCC(O)=O
56-40-6 Reinheitsgrad: >>> 99.5 % Schwermetalle (wie Pb): <<10 ppm wird für die Präparation von Tris-Glycin-Puffern verwendet
  • Glycin wird als Komponente von Tris-Glycin und Tris-Glycin-SDS-Laufpuffern für die Elektrophorese von Polyacrylamid-Gelen verwendet.
  • Glycin ist auch ein Bestandteil des Towbin′s Transferpuffers für Western Blots.
  • Es ist ein inhibitorischer Neurotransmitter im Rückenmark und ein allosterischer Regulator von NMDA-Rezeptoren.
Chemischer Name oder Material Glyzin
Schmelzpunkt 451 °F
pH 4 (0,2 molar wässr. Lös.)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in alcohol and ethanol (95%). Almost insoluble in ether.
Spezifische Drehung ≤0.0065%
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Elektrophorese
Dichte 1.1607 g/mL
Menge 1 kg
Optische Drehung ≤0.0065%
Physikalische Form Pulver
pKs 2,35 bei 25 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.