Learn More
Glycin Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081954
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
6000-43-7
C2H6ClNO2
111.53
MFCD00012872
IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
glycine hydrochloride, 2-aminoacetic acid hydrochloride, glycine, hydrochloride, glycocoll hydrochloride, aminoacetic acid hydrochloride, glycine-hcl, unii-225zlc74hx, ccris 3355, glycine hcl, glycine, chloride
22316
2-Aminoessigsäurehydrochlorid
[H+].[Cl-].NCC(O)=O
6000-43-7
C2H6ClNO2
111.53
MFCD00012872
IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
glycine hydrochloride, 2-aminoacetic acid hydrochloride, glycine, hydrochloride, glycocoll hydrochloride, aminoacetic acid hydrochloride, glycine-hcl, unii-225zlc74hx, ccris 3355, glycine hcl, glycine, chloride
22316
2-Aminoessigsäurehydrochlorid
[H+].[Cl-].NCC(O)=O
Glycine hydrochloride is an inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glycin-Hydrochlorid ist ein inhibitorischer Neurotransmitter im Rückenmark, allosterischer Regulator von NMDA-Rezeptoren.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (>100 g/l).
Hinweise
Hygroskopisch. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Glycine hydrochloride
Schmelzpunkt 175°C to 178°C
Beilstein 3909617
Merck Index 14,4491
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (>100g/L).
Formelmasse 111.53
Reinheit (%) 98%
Menge 100 g
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.