missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glycin, Molekularbiologie-Reagenz, ≥ 99 %, MP Biomedicals™

Catalog Number p-4679927
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
56-40-6
C2H5NO2
75.07
MFCD00008131
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Glyzin, Aminoessigsäure, Glykocoll, Aminoethansäure, Glykosthen, Hampshire Glycin, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
750
CHEBI:15428
2-aminoacetic acid
NCC(O)=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
56-40-6
C2H5NO2
75.07
MFCD00008131
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Glyzin, Aminoessigsäure, Glykocoll, Aminoethansäure, Glykosthen, Hampshire Glycin, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
750
CHEBI:15428
2-aminoacetic acid
NCC(O)=O
Protein-Elektrophorese & Blotting
Chemischer Name oder Material Glyzin
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
Formelmasse 75.07
Güte Reagenz für die Molekularbiologie
Dichte 1.16 g/ml (Lit.)
Menge 1 kg
Physikalische Form Pulver
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'