Learn More
Glycin-tert-Butylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046765
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6456-74-2
C6H13NO2
131.175
MFCD00038194
SJMDMGHPMLKLHQ-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl glycinate, glycine tert-butyl ester, glycine, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl aminoacetate, h-gly-otbu, t-butyl glycinate, glycin-tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl glycinate, glycine t-butyl ester, aminoacetic acid tert-butyl ester
151417
Tert-butyl-2-aminoacetat
CC(C)(C)OC(=O)CN
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6456-74-2
C6H13NO2
131.175
MFCD00038194
SJMDMGHPMLKLHQ-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl glycinate, glycine tert-butyl ester, glycine, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl aminoacetate, h-gly-otbu, t-butyl glycinate, glycin-tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl glycinate, glycine t-butyl ester, aminoacetic acid tert-butyl ester
151417
Tert-butyl-2-aminoacetat
CC(C)(C)OC(=O)CN
Glycine tert-butyl ester is used in the preparation of Schiff base by reacting with benzophenone. The resultant Schiff base undergoes asymmetric alkylation with arylmethyl bromides in the presence of O-allyl-N-(9-anthracenylmethyl)cinchonidinium bromide as chiral phase transfer catalyst to give guanidine-containing pentacyclic compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glycin-tert-Butylester wird bei der Herstellung von Schiff-Base durch Reaktion mit Benzophenon verwendet. Die resultierende Schiff-Base durchläuft eine asymmetrische Alkylierung mit Arylmethylbromiden in Gegenwart von O-allyl-N-(9-anthracenylmethyl)cinchonidiniumbromid als chiralem Phasentransferkatalysator, um eine Guanidin-haltige pentazyklische Verbindung zu erhalten.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton und Methanol. Geringfügig mischbar mit Ethanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Glycine tert-butyl ester
Siedepunkt 29°C to 31°C (2mmHg)
Beilstein 2039000
Brechungsindex 1.424
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone and methanol. Slightly miscible with ehtanol. Immiscible with water.
Formelmasse 131.18
Reinheit (%) 97%
Dichte 0.96
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air sensitive