Learn More
Glycin, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker™
Catalog Number p-5383268
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
56-40-6
C2H5NO2
75.07
MFCD00008131
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Glyzin, Aminoessigsäure, Glykocoll, Aminoethansäure, Glykosthen, Hampshire Glycin, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
750
CHEBI:15428
2-Aminoessigsäure
NCC(O)=O
56-40-6
C2H5NO2
75.07
MFCD00008131
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Glyzin, Aminoessigsäure, Glykocoll, Aminoethansäure, Glykosthen, Hampshire Glycin, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
750
CHEBI:15428
2-Aminoessigsäure
NCC(O)=O
Hochgradig reine Reagenzien, die für biotechnologische Anwendungen wie z. B. Elektrophorese und Flüssigkeitschromatographie getestet wurden
    Für Elektrophorese-, Flüssigkeitschromatographie- und molekularbiologische Anwendungen; für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Chemischer Name oder Material Glyzin
Verpackung Poly-Flasche
Formelmasse 75.07
Güte UltraPure Bioreagenz
Menge 250 g
Relative Dichte 1 l = 1.16 kg