Learn More
2,2-Dimethoxyethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Glycolaldehyde dimethyl acetal is used in the preparation of aceto- xyacetaldehyde dimethyl acetal by reacting with acetic anhydride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glykolaldehyd-Dimethylacetal wird bei der Herstellung von Acetoxyacetaldehyd-Dimethylacetal durch Reaktion mit Essigsäureanhydrid verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Glykolaldehyd-Dimethylacetal wird bei der Herstellung von Acetoxyacetaldehyd-Dimethylacetal durch Reaktion mit Essigsäureanhydrid verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glycolaldehyde dimethyl acetal |
Schmelzpunkt | <-76°C |
Dichte | 1.05 |
Siedepunkt | 68°C (21 mmHg) |
Flammpunkt | 66°C (150°F) |
Brechungsindex | 1.413 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1697583 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Formelmasse | 106.12 |