Learn More
Glykolsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10581591 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
500g
2,5kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10581591 25 g Glasflasche 25 Gramm
15790809 25 g Glasflasche 25 Gramm
10327570 100g Glasflasche 100 Gramm
10746561 500g Glasflasche 500 Gramm
11985071 2,5kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10581591 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 154510250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 79-14-1 | C2H4O3 | 76.051 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-14-1
Summenformel C2H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 76.051
InChI-Schlüssel AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Glykolsäure, Hydroxyessigsäure, Hydroxyethansäure, Essigsäure, Hydroxy, Glykolat, Caswell Nr. 470, Alpha-Hydroxyessigsäure, Kyselina glykolova Tschechisch, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
PubChem CID 757
ChEBI CHEBI:17497
IUPAC-Name 2-Hydroxyessigsäure
SMILES C(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glykolsäure
Schmelzpunkt 72.0 °C bis 80.0 °C
Siedepunkt 100.0 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99 %
Strukturformel HOCH2CO2H
Beilstein 03, 228
Merck Index 15, 4534
Formelmasse 76.04
Reinheit (%) 99%
Menge 25 g
Flammpunkt >300 °C
Infrarotspektrum Entspricht Ref.
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Anhaftende Kristalle
Dampfdruck Dampfdruck: 8.1 W bei 80 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glycolic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.