missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glykolsäure, ca. 67 % aq., Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7046558
14.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
500 ml
Gehäuse 2500mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
79-14-1
C2H4O3
76.051
MFCD00004312
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
757
CHEBI:17497
2-Hydroxyessigsäure
C(C(=O)O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
79-14-1
C2H4O3
76.051
MFCD00004312
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
757
CHEBI:17497
2-Hydroxyessigsäure
C(C(=O)O)O

Glycolic acid is used to evaluate the efficacy of glycolic peels treatment for all types of acne. It is also used in the fine synthesis of medicine and as a raw material of cosmetics and organic synthesis.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Glykolsäure wird zur Beurteilung der Wirksamkeit von glykolischen Peelings zur Behandlung von allen Arten von Aknen verwendet. Es wird auch in der Feinsynthese der Medizin und als Rohstoff für Kosmetika und organische Synthese verwendet.

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Glycolic acid
Siedepunkt 112 °C
Strukturformel HOCH2CO2H
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1209322
Merck Index 14,4498
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Konzentration ≈67% wässrige Lösung
Formelmasse 76.05
Dichte 1,27
Menge 500 ml
Flammpunkt Keine
Geruch Süß
Brechungsindex 1,411
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'