Learn More
Thermo Scientific™ GlycoLink™ Coupling Catalyst
Erhöhen Sie die Aldehyd-Hydrazid-Crossslinking-Effizienz für die Glykoprotein-Immobilisierung und -Konjugation mit Analin (CAS 62--53--3) und einem optimierten Puffersystem.
Marke: Thermo Scientific™ 88944
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ GlycoLink Kopplungskatalysator verringert die Reaktionszeiten und erhöht die Effizienz der Aldehyd-Hydrazid-Kopplung. Das führt zu einer mehr als 90%igen Kopplung von Glykoproteinen innerhalb von 4 Stunden.
Der GlycoLink Kopplungskatalysator ist ein Zwei-Komponenten-Kit und besteht aus Anilin- und Natriumacetat-Puffer. Der Katalysator beschleunigt die Kopplungsrate von Hydrazid- und Alkoxyamin-Molekülen mit reaktiven Aldehyden, die durch Periodat-Oxidation von Cis-Diolen in Glykoproteinen erzeugt wurden. Der GlycoLink Kopplungskatalysator erhöht die Kopplungseffizienz dieser Reaktionen und verringert die molaren Übermengen von Kennzeichnungsreagenzien, die für Konjugationsreaktionen erforderlich sind. Der Katalysator ist auch für die Erhöhung der Bindungseffizienz oxidierter Glykoproteine oder anderer kohlenhydrathaltiger Moleküle zu Hydrazidharzen geeignet.
Leistungsmerkmale:
Optimiert –Katalysiert die Konjugationsreaktion von Aldehyd-Hydrazid und Aldehyd-Alkoxyamin.
Effizient –Maximiert die Kopplungseffizienz und verringert die erforderliche Inkubationszeit für die Kopplungsreaktion.
Sanft –Beeinträchtigt nicht die Proteinfunktion und lässt sich durch Entsalzung oder Dialyse leicht entfernen.
Empfohlen für:
Markierung aldehydhaltiger Moleküle mit Alkoxyaminbiotinen; Markierung aldehydhaltiger Moleküle mit Hydrazid-Biotinen; Erhöhung der Kopplungseffizienz von aldehydhaltigen Molekülen mit Hydrazidharz
Spezifikation
Lagerung bei 4 °C. | |
Flüssigkeit | |
Kupplungs-Katalysator |
GlycoLink™ | |
100 mL |
Sicherheit und Handhabung
- GlycoLink Coupling Catalyst
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Aniline
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.