Learn More
Glycophorin A / CD235a Mouse, Clone: JC159, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 2993-MSM7-P1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920148
  • 510.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Glycophorin A / CD235a
Cell surface
JC159
Unconjugated
NP_002091
Mouse
39kDa
Protein A/G Purified
RUO
2994
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
GYPA
Formalin fixed membrane from a Hairy cell leukemia
Erythrocytes in any human tissues
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.