Learn More
Glycophorin A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | Glycophorin A |
---|---|
Konzentration | 0.33 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16895254
|
Proteintech
15874-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16885254
|
Proteintech
15874-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
CD235a (Glycophorin A, GPA) is a transmembrane sialoglycoprotein expressed on erythrocytes and their precursors. Similarly to glycophorin B (GPB), these molecules provide the cells with a large mucin-like surface, which minimalizes aggregation between erythrocytes in the circulation. GPA is the carrier of blood group M and N specificities, while GPB accounts for S, s and U specificities. CD235a is a receptor of Hsa, an Streptococcus adhesin.Spezifikation
Glycophorin A | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P02724 | |
2993 | |
Glycophorin A Fusion Protein Ag8635 | |
Primary | |
-20°C | |
GYPA |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CD235a, Glycophorin A, GPA, GPErik, GpMiIII, GPSAT, GYPA, HGpMiIII, HGpMiV, HGpMiX, HGpMiXI, HGpSta(C), MN, MN sialoglycoprotein, MNS, PAS 2, Sialoglycoprotein alpha | |
GYPA | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |