Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycylglycylglycin, 99 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Glycylglycylglycine is used as a model peptide for studies of physicochemical parameters and molecular associations of small peptides. Triglycine is used as a copper chelator. It also acts as substrate for reproducible serum protein measurements by the biuret reaction1 and for the assay of aminotripeptidases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glycyl-Glycylglycin wird als Modellpeptid für Studien über physikalisch-chemische Parameter und molekulare Verbindungen von kleinen Peptiden verwendet. Triglycin wird als Kupferchelator verwendet. Es dient auch als Substrat für reproduzierbare Serumproteinmessungen durch die Biuretreaktion1 und für den Assay von Aminotripeptidasen
Löslichkeit
Löslich in Wasser (94.6 mg/ml bei 20 °C), Methanol (50 mg/ml) und 80 % Essigsäure (50 mg/ml).
Hinweise
Bei -20 °C lagern. Vor Feuchtigkeit schützen. Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Licht.
Glycyl-Glycylglycin wird als Modellpeptid für Studien über physikalisch-chemische Parameter und molekulare Verbindungen von kleinen Peptiden verwendet. Triglycin wird als Kupferchelator verwendet. Es dient auch als Substrat für reproduzierbare Serumproteinmessungen durch die Biuretreaktion1 und für den Assay von Aminotripeptidasen
Löslichkeit
Löslich in Wasser (94.6 mg/ml bei 20 °C), Methanol (50 mg/ml) und 80 % Essigsäure (50 mg/ml).
Hinweise
Bei -20 °C lagern. Vor Feuchtigkeit schützen. Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Licht.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glycylglycylglycine |
Schmelzpunkt | ∼240°C (decomposition) |
Beilstein | 1711130 |
Merck Index | 14,6579 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (94.6mg/ml at 20°C),methanol (50mg/ml),and 80% acetic acid (50mg/ml). |
Formelmasse | 191.14 |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 25 g |