Learn More
Glyoxal-bis(2-hydroxyanil), ≥ 97,0 % (von N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15673940 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
6 x 25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15673940 25 g Glasflasche 25 Gramm
15683940 6 x 25 g Glasflasche 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15673940 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3325525G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Indikator für die Metalltitration
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1149-16-2
Summenformel C14H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 240.26
MDL-Nummer MFCD00002183
InChI-Schlüssel OMJNMRJMNUREOJ-KOBPNRPCSA-N
PubChem CID 5356911
SMILES OC1=CC=CC=C1N\C=C\N=C1C=CC=CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyoxal-bis(2-hydroxyanil)
Schmelzpunkt 203 °C bis 211 °C
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 2808815
IUPAC-Name 6-[(E)-2-(2-Hydroxyanilino)Ethenyl]iminocyclohexa-2,4-dien-1-on
Formelmasse 240.26 mol
Reinheit (%) ≥97 % (von N)
Geruch Geruchlos
Verpackung Glasflasche
Eignung Besteht den Eignungstest für die Metalldefinition
Farbe Gelb
Menge 25 g