Learn More
Glyoxalbis(2-hydroxyanil), TRC
Artikelnummer. 30408484
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30408484 2.5 g 2.50 Gramm
30393055 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30408484 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG2527002.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyoxalbis(2-hydroxyanil)
CAS 1149-16-2
Summenformel C14 H12 N2 O2
Menge 2.5 g
Synonym Glyoxal Bis(2-Hydroxyanil)
InChI-Formel InChI=1S/C14H12N2O2/c17-13-7-3-1-5-11(13)15-9-10-16-12-6-2-4-8-14(12)18/h1-10,17-18H/b15-9+,16-10+
SMILES Oc1ccccc1\N=C\C=N\c2ccccc2O
IUPAC-Name 2-[(E)-[(2E)-2-(2-Hydroxyphenyl)iminoethyliden]amino]phenol
Molekulargewicht (g/mol) 240.257
Formelmasse 240.09