Learn More
Glyphosat 100 μg/ml in Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313646
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30313646 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313646 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09011133WA
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyphosate
CAS 1071-83-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Glyphosate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C3 H8 N O5 P
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Glyphosphate
InChI-Formel InChI=1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
SMILES OC(=O)CNCP(=O)(O)O
IUPAC-Name 2-(Phosphonomethylamino)Essigsäure
Solvent or Matrix Water
Molekulargewicht (g/mol) 169.07
Menge 1 mL
Formelmasse 169.014 g/mol