Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glyphosate |
| Schmelzpunkt | 230.0°C |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: insoluble in most organic solvents |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 169.07 |
Sicherheit und Handhabung
- Glyphosate
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: N-(phosphonomethyl)-glycine