Learn More
Glyphosatlagerstandard, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11456088 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11456088 1 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11456088 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. 547A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
Glyphosat1071-83-62000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyphosat Lagerstandard
Namenshinweis USEPA-Methode 547
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
CAS 1071-83-6, 7732-18-5
CAS Min. % 0.2, 99.8
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
CAS Max. % 0.2, 99.8
Verfahren Für die US-EPA-Methoden 535, 547
Summenformel C3H8NO5P
MDL-Nummer MFCD00055350
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
InChI-Schlüssel XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CNCP(O)(O)=O
IUPAC-Name 2-[(Phosphonethyl)amino]Essigsäure
Solvent or Matrix H2O
Molekulargewicht (g/mol) 169.07
PubChem CID 3496
Menge 1 ml
ChEBI CHEBI:27744
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch