Learn More
Glyphosate, TRC
Artikelnummer. 30004693
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004693 25 g 25 Gramm
18073530 250 mg 250 Milligramm
18020530 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30004693 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG76500025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1071-83-6
Summenformel C3 H8 N O5 P
Molekulargewicht (g/mol) 169.07
Synonym N-(Phosphonomethyl)glycine, (Carboxymethylamino)methylphosphonic acid, Accord 4L, Accord XRT II, Atila, Buccaneer, Buccaneer Plus, C-K Yuyos FAV, Carboxymethylaminomethanephosphinic acid, Folusen, Forsat, Gibson, Glialka, Glialka 36, Glifoglex, Glifosan 747, Gliz, Gliz 480CS, GlyGran, Glyfos, Glyphodin A, Glyphomax, Glyphosate, Glyphosate CT, Green Fire 50SL, Ground Bio, HM 2028, Herbatop, Hockey, Kickdown, Klinik, Lancer, Lancer (herbicide), Leone, MON 2139, MON 3539, MON 6000, N-Phosphomethylglycine, NSC 151063, Phorsat, Phosphonomethylglycine, Phosphonomethyliminoacetic acid, Rebel Garden, Roundup Max, Safal, Scout, Scout (herbicide), Silglif, Total, Weedmaster 50SL
IUPAC-Name 2-(phosphonomethylamino)acetic acid
SMILES OC(=O)CNCP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyphosate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
Formelmasse 169.014
Reinheit (%) >95%