Learn More
RETSCH Messermühle GRINDOMIX GM 200, 220 - 240 V,50/60 Hz
Process sample volumes up to 0.7 liters quickly and reproducibly. Retsch™ GM 200 Model Knife Mill features two sharp, robust blades and a powerful motor, ideal for grinding and homogenizing foods and feeds.
Marke: RETSCH 20.253.0001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 9.00000kg
Beschreibung
Die Messermühlen GRINDOMIX GM 200 und GM 300 eignen sich für die schnelle und schonende Zerkleinerung und Homogenisierung vor allem von Nahrungsmitteln. Sie verarbeiten Substanzen mit hohem Wasser-, Öl- oder Fettanteil ebenso schnell und zuverlässig wie trockene, weiche und mittelharte Produkte.Sehr schnelle und schonende Zerkleinerung und Homogenisierung von Lebensmitteln
Effiziente Zerkleinerung von bis zu 4.500mL Probe dank leistungsstarkem 1,1 kW Motor (Spitzenleistung >3 kW) (GM 300)
Vor- und Feinzerkleinerung mit einem Gerät: Schneiden im Standardbetrieb, Schlagen im Reversierbetrieb, Vorzerkleinerung im Intervallbetrieb
Perfekte Anpassung an das Mahlgut durch variable Drehzahl von 500 - 4000 min-1, in Schritten von 100 min-1 (GM 300)
Optionaler Schwerkraftdeckel für automatische Mahlraumreduktion
Speicher für 10 (GM 300) / 3 (GM 200) Standard Operating Procedures
Lieferumfang:
GM 200 komplett mit 1L Mahlbehälter aus autoklavierbarem Kunststoff, Standarddeckel und Messer aus rostfreiem Stahl.
GM 300 komplett mit 5L Mahlbehälter aus autoklavierbarem Kunststoff, Standarddeckel und Universalmesser aus rostfreiem Stahl und Schaber.
Typ: Grindomix GM 200
Spezifikation
Knife Mill | |
220/240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz | |
GM 200 | |
220/240 V |
CE Certified | |
Agriculture, biology, food, medicine/pharmaceuticals | |
IP42 | |
1-phase | |
∼10 kg |