missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GM-CSF Ratte Anti-Maus, APC, Klon: MP1-22E9, eBioscience™

Monoklonaler Ratten-Antikörper

Marke:  Invitrogen 17-7331-80

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16340724

  • 81.25 € / 25 Mikrogramm

Voraussichtliches Versanddatum: 09-11-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Der MP1-22E9-Antikörper reagiert mit Mausgranulozyten/-makrophagen - Kolonie-stimulierender Faktor (GM-CSF). Der MP1-22E9-Antikörper ist ein neutralisierender Antikörper. Maus-GM-CSF ist ein 14-kDa-Faktor, der hauptsächlich von aktivierten T-Zellen und Makrophagen erzeugt wird. Andere Zelltypen,

GM-CSF (Granulocyte-Macrophage colony-stimulating factor) ist ein hämatopoetischer Wachstumsfaktor von 14.6 kDa, der in glykosylierten und nicht-glykosylierten biologisch aktiven Formen vorkommt und die Entwicklung von Granulozyten, Makrophagen, frühen Megakaryozyten und Eosinophil-Vorläuferzellen stimuliert. Die aktive Form des GM-CSF-Proteins wird extrazellulär als Homodimer gefunden, und das GM-CSF-Gen wurde in einem Cluster verwandter Gene in der Chromosomenregion 5q31 lokalisiert, die bekanntermaßen mit interstitiellen Deletionen im 5q-Syndrom und akuter myeloischer Leukämie in Verbindung gebracht werden. Weitere Gene im Cluster sind die, die 4-, 5- und 13-Interleukine kodieren. Die Fähigkeit von rekombinantem GM-CSF, die hämatopoetische Zellrückgewinnung zu steigern, ist zu einem Schwerpunktbereich bei der therapeutischen Behandlung von Patienten nach einer Knochenmarkstransplantation geworden. Neuere Studien haben GM-CSF bei entzündlichen und Autoimmunerkrankungen wie Arthritis, Arthritis-bezogenen interstitiellen Lungenerkrankungen, Nephritis und Psoriasis untersucht. Im ZNS wurde die Entartung oder Neutralisierung von GM-CSF bei der experimentellen Autoimmunenzephalomyelitis (EAE) und Multipler Sklerose (MS) untersucht.
Spezifikation

Spezifikation

GM-CSF
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with 0.1% gelatin and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P01587
Csf2
IgG2a, kappa
25 μg
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
12981
Flow Cytometry
MP1-22E9
APC
Csf2
Liquid
Rat
Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Mouse
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate