missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GM2 Ganglioside Antibody (L55-81), PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18604760 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18604760 0.1 mL 0.01 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18604760 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP281278PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

GM2 Ganglioside Monoclonal antibody specifically detects GM2 Ganglioside in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Functional Assay, Cell depletion
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GM2 Ganglioside
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Functional Assay, Depletion Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon L55-81
Konjugat PerCP
Verdünnung ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Functional, Cell depletion
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias GM2 (ganglioside), Tay-Sachs ganglioside
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen L55-81 was prepared by isolating EBV-immortalized peripheral blood B lymphocytes from a human donor with melanoma.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.