Learn More
GMEB1 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18645282 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18645282 100 μg 100 Mikroliter
18679703 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18645282 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP297215100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
GMEB1 Polyclonal antibody specifically detects GMEB1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen GMEB1
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.0)
Gen-Alias DNA-binding protein p96PIF, glucocorticoid modulatory element binding protein 1, glucocorticoid modulatory element-binding protein 1, GMEB-1, P96PIF, Parvovirus initiation factor p96, PIF p96, PIF96
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human GMEB1 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10691
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG