Learn More
GMF-beta Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | GMF-beta |
---|---|
Konzentration | 0.13 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16897233
|
Proteintech
10690-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 25-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16887233
|
Proteintech
10690-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 25-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This protein, which is phosphorylated following phorbol ester stimulation, is important for the nervous system. It causes brain cell differentiation, stimulates neural regeneration and inhibits tumor cell proliferation. Overexpression of GMF in astrocytes has been shown to enhance brain-derived neurotrohic factor (BDNF) production. GMF expression is increased by exercise, and the protein is crucial for exercise-induction of BDNF. Through BDNF production, GMF appears to play a role in neuroprotection. In thymoma, T-cell development is maintained by GMF; being produced by the tumor cells.Spezifikation
GMF-beta | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P60983, Q63228, Q9CQI3 | |
2764, 63985, 81661 | |
GMF-beta Fusion Protein Ag1104 | |
Primary | |
-20°C | |
GMFB |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Glia maturation factor beta, glia maturation factor, beta, GMF, GMF beta, GMFB, GMF-beta | |
GMFB | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |