Learn More
Sampling Systems™ GMP-Palettenmesser
Artikelnummer. 15809631 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
185 mm
225 mm
325 mm
380 mm
440 mm
495 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
100 mm
120 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt:
20 mm
25 mm
32 mm
38 mm
45 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Länge (metrisch) Sägeblatt Breite (metrisch) Sägeblatt unitSize
15809631 495 mm 350 mm 50 mm 1 Stück
15849621 185 mm 100 mm 20 mm 1 Stück
15859621 225 mm 120 mm 20 mm 1 Stück
15869621 225 mm 150 mm 25 mm 1 Stück
15879621 325 mm 200 mm 32 mm 1 Stück
15889621 380 mm 250 mm 38 mm 1 Stück
15899621 440 mm 300 mm 45 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15809631 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. A330350
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sampling Systems™ GMP-Palettenmesser sind eine Serie von Messern aus Edelstahl, die sich ideal für hygienische Anwendungen eignen.
  • Nutfreie Konstruktion
  • Ganz aus Edelstahl gefertigt
  • Mattierte Oberfläche
Spezifikation
Produkttyp Palettenmesser
Ausführung Poliert
Länge (metrisch) Sägeblatt 350 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 50 mm
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 495 mm