Beschreibung
GMPPA Polyclonal specifically detects GMPPA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | GMPPA |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | DyLight 755 |
| Verdünnung | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | EC 2.7.7, EC 2.7.7.13, GDP-mannose pyrophosphorylase Amannose-1-phosphate guanyltransferase alpha, GTP-mannose-1-phosphate guanylyltransferase alpha, mannose-1-phosphate guanylyltransferase (GDP) |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human GMPPA fragment. |
| Reinigungsverfahren | Antigen Affinity-purified |
| Mehr anzeigen |