Learn More
Pall GN-4 Metricel™ Membran-Scheibenfilter
Die zertifizierte 0,8 μm-Membran für mikrobiologische Analysen erfüllt mindestens die regulatorischen Vorgaben.
147.00 € - 233.00 €
Spezifikation
Material | Hydrophile Zellulosemischester |
---|---|
Porengröße | 0,8 μm |
Sterilität | Unsteril |
Anzahl pro Packung | 100/Packung |
Dicke (metrisch) | 152 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17144551
|
Pall
66179 |
47 mm | Kariert |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
17194531
|
Pall
64677 |
25 mm | Glatt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
17104541
|
Pall
64678 |
37 mm | Glatt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
17114541
|
Pall
64679 |
47 mm | Glatt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Nur für Laboranwendungen
- Nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Hydrophile Zellulosemischester | |
Unsteril | |
152 μm |
0,8 μm | |
100/Packung |