Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) GN-6 Metricel™ Membran-Scheibenfilter
Die zertifizierte 0,45 μm-Membran für mikrobiologische Analysen erfüllt mindestens die regulatorischen Vorgaben.
Marke:  Cytiva (formerly Pall Lab) 64191
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17174531
  • 138.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zellulosemischester sind die am häufigsten verwendeten Filtermedien für die mikrobiologische Analyse und bieten eine maximale Recovery von Organismen
  • Das einzigartige Punktgittermuster bietet Hilfe bei der Quantifizierung von Bakterienkolonien ohne Wachstumshemmung oder -verstärkung
  • Geeignet für die mikrobiologische Analyse mit der Membranfiltertechnik (MF). Jede Box enthält ein signiertes Zertifikat für Ihre Langzeitdokumentation
  • Verschiedene Verpackungsoptionen für jeden Bedarf. Erhältlich in einzeln verpackten S-Packs, autoklavierbaren Verpackungen oder nicht sterilen Packungen
  • Verwendung mit Nährmedien für starkes Wachstum und leichte Erkennung von Kontaminanten
  • Nur für Laboranwendungen
  • Nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
Hydrophile Zellulosemischester
Unsteril
152 μm
25 mm
0,45 μm
100/Packung
Kariert