missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GNAT2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 13269778
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
13269778 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13269778 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA522340

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Predicted reactivity: Mouse (99%), Rat (99%), Zebrafish (87%), Xenopus laevis (91%), Chicken (94%), Bovine (99%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Transducin is a 3-subunit guanine nucleotide-binding protein (G protein) which stimulates the coupling of rhodopsin and cGMP-phoshodiesterase during visual impulses. The transducin alpha subunits in rods and cones are encoded by separate genes. This gene encodes the alpha subunit in cones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GNAT2
Anwendungen Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.26 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
Gen Gnat2
Gen-Zugriffsnummer P19087, P50149
Gen-Alias ACHM4; AW490837; cone-type transducin alpha subunit; G protein subunit alpha transducin 2; Gnat2; Gnat-2; GNATC; Gt-2; guanine nucleotide binding protein (G protein), alpha transducing 2; guanine nucleotide binding protein (G protein), alpha transducing activity polypeptide 2; guanine nucleotide binding protein, alpha transducing 2; guanine nucleotide-binding protein G(t) subunit alpha-2; RP5-1160K1.4; Tcalpha; Transducin alpha-2 chain; transducin, cone-specific, alpha polypeptide
Gensymbole Gnat2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human GNAT2. The exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 14686, 2780
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.